Learn More
Haldenwanger™ Imbuto Buchner in porcellana
Codice prodotto. 10343221
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
75 ml
135 ml
290 ml
580 ml
795 ml
Diametro (sistema metrico) piastra:
48 mm
59 mm
74 mm
90 mm
114 mm
129 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10343221
Marca: Haldenwanger™ L 127C/1
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In porcellana smaltata per fornire un'eccellente resistenza chimica e termica. Gli imbuti Buchner in porcellana Haldenwanger™ sono ideali per la filtrazione rapida.
Designed with glazed porcelain for excellent thermal and chemical resistance. Haldenwanger™ Porcelain Buchner Funnels are an excellent choice for quick filtration.
  • Vertical sides
  • Available in a variety of sizes to fit many filtration needs
  • Perforated fixed filter plate
Specifica
Capacità (sistema metrico) 75 ml
Materiale Porcellana
Diametro (sistema metrico) piastra 59 mm
Quantità Confezione da 1
Product Type Imbuto BUCHNER