Learn More
Haldenwanger™ Porcelain Casseroles
Codice prodotto. 10220961
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
140 mL
220 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10220961
Marca: Haldenwanger™ 17/0
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Capacità (sistema metrico) 220 mL
Materiale Porcelain
Forma Round
Tipo Casserole
Altezza (sistema metrico) 56 mm
Diametro (sistema metrico) 100 mm