Learn More
Haldenwanger™ Porcelain Color Test Plate
21.20€ - 36.20€
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10007510
|
Haldenwanger™
61A/3 |
110 x 80 x 10 mm |
21.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10303221
|
Haldenwanger™
61B/2 |
115 x 85 x 6 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10271101
|
Haldenwanger™
61B/3 |
125 x 95 x 12 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||