Learn More
Haldenwanger™ Piastre di evaporazione in porcellana
Use these dishes for a variety of applications. Haldenwanger™ Porcelain Evaporating Dishes feature a smooth internal finish, constructed from optimized laboratory porcelain.
Marca:  Haldenwanger™ 888/0
Codice prodotto. 10117730
  • 14.85€ / Pezzo
Spedizione stimata: 19-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Available in a variety of sizes
  • Sizes up to 175mL glazed except rim
  • 1,000mL and larger are glazed except outside base
  • Includes spout for easy pouring
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Specifica
Piatto
Porcellana
Piastra di evaporazione in porcellana a fondo piatto
Spout
13 mm
20 mL
Round
Laboratories
Smooth
63 mm