Learn More
Haldenwanger™ Porcelain Hirsch Funnel
Codice prodotto. 10717211
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) piastra:
9 mm
11 mm
13 mm
Altezza (sistema metrico):
45 mm
56 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10717211
Marca: Haldenwanger™ L 126/5/0
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
With perforated fixed filter plate
With perforated fixed filter plate.
Specifica
Materiale Porcellana
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Diametro (sistema metrico) piastra 9 mm
Diametro (sistema metrico) disco 9 mm
Include Con piastra filtrante fissa
Quantità 1 ciascuno
Product Type Imbuto Hirsch