Learn More
Haldenwanger™ Crogioli medi in porcellana
Codice prodotto. p-8008160
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
60 mL
150 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 10539411
Marca: Haldenwanger™ L 79MF/2
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use these dishes for a variety of applications. Haldenwanger™ Porcelain Medium Form Crucibles feature a smooth internal finish, constructed from optimized laboratory porcelain.
  • Available in a variety of sizes
  • Sizes up to 175mL glazed except rim
  • 1,000mL and larger are glazed except outside base
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Descrizione Lid is sold separately; see 12316497 (79D/2).
Materiale Porcellana
Capacità (sistema metrico) 150 ml
Product Type Crogiolo