Learn More
Haldenwanger™ Crogioli di fusione medi in porcellana
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 mL
100 ml
200 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
- Available in a variety of sizes
- Sizes up to 175mL glazed except rim
- 1,000mL and larger are glazed except outside base
- Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Specifica
| Materiale | Porcellana |
| Finitura | Glazed Inside and Outside Except Base |
| Capacità (sistema metrico) | 100 ml |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 63 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 55 mm |
| Product Type | Crogiolo di fusione |