Learn More
Haldenwanger™ Crogioli di fusione medi in porcellana
Codice prodotto. 12326497
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 mL
100 ml
200 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 12326497
Marca: Haldenwanger™ L 79MF/9
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use these dishes for a variety of applications. Haldenwanger™ Porcelain Medium Form Melting Crucibles feature a smooth internal finish, constructed from optimized laboratory porcelain.
  • Available in a variety of sizes
  • Sizes up to 175mL glazed except rim
  • 1,000mL and larger are glazed except outside base
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Materiale Porcellana
Finitura Levigato
Capacità (sistema metrico) 5 ml
Diametro (sistema metrico) esterno 25 mm
Altezza (sistema metrico) 10 mm
Product Type Crogiolo di fusione