Learn More
Haldenwanger™ Pestello in porcellana
Codice prodotto. 11940897
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
60mm
180 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11940897
Marca: Haldenwanger™ L 56/4/RAUH
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these pestles for a variety of laboratory applications. Haldenwanger™ Porcelain Pestles are constructed from optimized laboratory porcelain.
  • Available in a variety of sizes
  • Grinding surfaces are unglazed
  • Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 180 mm
Product Type Pestello
Materiale Porcellana
Tipo Pestello