Learn More
Haldenwanger™ Pestello in porcellana
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
60mm
180 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Available in a variety of sizes
- Grinding surfaces are unglazed
- Complies with DIN VDE 0335, type C 100
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 60mm |
| Product Type | Pestle |
| Materiale | Porcelain |
| Tipo | Pestle |