Learn More
Esculape Laboratoire™ Flacone per lavaggio oculare portatile
Use Esculape™ Eyewash Bottles for First Aid has a carrying case with a belt loop for portabilitiy.
Marca:  Esculape Laboratoire™ 8205261
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 13588320
  • 29.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Storage case
  • Contain sterile isotonic solution
  • Ergonomic
Specifica
Specifica
Flacone per il lavaggio degli occhi
Bagno oculare portatile
Sterile
Soluzione oftalmica sterile
Tappo ergonomico
500 ml