Learn More
Hanna Instruments™ Misuratori portatili pH/EC/TDS/Temperatura
Codice prodotto. p-8007104
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
High-Range Detection
Low-Range Detection
Intervallo (conduttività):
0 to 3999μS/cm
0.00 to 20.00mS/cm
Intervallo (TDS):
0 to 2000ppm (mg/L)
0.00 to 10.00ppt (g/L)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11713333
Marca: Hanna Instruments™ HI991300N
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed to measure pH, conductivity (EC), total dissolved solids (TDS), and temperature with a single probe. Hanna Instruments™ Portable Waterproof pH/EC/TDS Meters are available for high range and low range measurement.
This multi-parameter meter takes readings simply and quickly, and it fits in the palm of your hand. From setup to calibration all operations are performed with just two buttons. It features a clear, extra-large LCD display and easy-access rotary knobs to effect calibration changes. A single pre-amplified probe is used for all parameters.
  • Waterproof and rated for IP 67 conditions
  • Easy to clean and maintain
  • Multi-level LCD display
  • On-screen tutorial messages for calibration and setup
  • Automatic Temperature Compensation
  • Automatic one or two-point pH calibration
  • BEPS: Alerts the user in the event that low battery power could adversely affect the readings
  • Battery % displayed on startup
  • Compact, heavy duty, and waterproof
  • Preprogrammed buffer recognition values, TDS factors and temperature coefficients
Specifica
Include HI 1288 probe, batteries, 1m cable, rugged carrying case and instructions
Precisione (Temperatura) ±0.5°C/±1°F
Precisione (pH) ±0.01
Da utilizzare con (applicazione) Low-Range Detection
Calibrazione Automatic
Intervallo (pH) 0 to 14
Risoluzione (pH) 0.01
Intervallo (mV) ±1999
Risoluzione (mV) ±1999mV
Temperature Range (Metric) 0°C to 60.0°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 32.0°F to 140.0°F
Risoluzione (temperatura) 0.1°C/F
Tipo di display LCD
Certificazione/Conformità IP 67
Dimensioni (L x P x A) 150 x 80 x 36 mm (5.9 x 3.1 x 1.4 in.)
Peso (sistema metrico) 205 g
Peso (sistema imperiale) 7.2 oz.
Warranty 2 Years (6 Months Probe)
Tastierino Two-button
Precisione (conduttività) ±2% F.S.
Materiale PVC
Tipo di sonda HI1288 PVC body, pre-amplified multiparameter probe with internal temperature sensor, DIN connector and 1m cable
Intervallo (conduttività) 0 to 3999μS/cm
Intervallo (TDS) 0 to 2000ppm (mg/L)
Risoluzione TDS Conversion Factor: 0.45 to 1.00
Risoluzione (conduttività) 1μS/cm
Risoluzione (TDS) 1ppm (mg/L)
Range di rilevamento 0 to 14 pH
Compensazione della temperatura pH: automatic; EC/TDS: automatic with β adjustable from 0.0 to 2.4%/°C
Tipo di batteria 1.5V (3) AAA, Auto-Off after 8 min. non-use
Tipo Portable pH/EC/TDS/Temperature Meter
Autonomia della batteria 500 hr.
Precisione (TDS) ±2% full scale