Learn More
OHAUS™ Portable Precision Balance
Bilance portatili multiuso adatte per le attività di pesatura quotidiane
Marca: OHAUS™ 30615582
275.70 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- La bilancia Navigator offre applicazioni di pesatura essenziali a un prezzo competitivo.
- La tecnologia di pesatura avanzata consente la stabilizzazione in un secondo per risultati di pesatura rapidi ed esatti, migliorando l'efficienza dell'operatore, la produttività e il rendimento.
- Il sistema di protezione dai sovraccarichi, in grado di sopportare carichi fino a quattro volte superiori rispetto alla portata nominale, protegge la bilancia.
Specifica
RS232, USB, or Ethernet (available as accessories) | |
220 g | |
0.001 g | |
0.0050 g | |
NV223 | |
2.5 sec | |
10°C to 40°C, 85%RH, non-condensing | |
230 x 204 x 104 mm | |
8 in. | |
3.7 in. | |
2.2 lb. |
Menu and calibration lock switch, mechanical and software overload/underload protection, stability indicator, low battery indicator, auto shut-off, user-selectable print options, user-selectable communication settings | |
Backlit LCD | |
Weighing, Parts Counting, Percent Weighing, Checkweighing | |
ABS housing, stainless steel pan, transportation lock, slip-resistant and adjustable feet, leveling bubble | |
0.002 g | |
50°F to 104°F, 85%RH, non-condensing | |
Portable Balances | |
9.10 in. | |
4.20 in. | |
93 mm | |
1 kg |
CE_17227840.pdf
Dimensione file: 287.7 kB
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now
Titolo del prodotto
OHAUS™ Portable Precision Balance > 220 g