Learn More
OHAUS™ Portable Precision Balance
Codice prodotto. 17247840 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
10,200 g
120 g
1200 g
220 g
2200 g
320 g
3200 g
Dimensioni (L x P x A):
230 x 204 x 70 mm
250 x 240 x 74 mm
230 x 204 x 104 mm
Dimensione della confezione:
1 unità
Codice prodotto. 17247840
Marca: OHAUS™ 30615584
Bilance portatili multiuso adatte per le attività di pesatura quotidiane
  • La bilancia Navigator offre applicazioni di pesatura essenziali a un prezzo competitivo.
  • La tecnologia di pesatura avanzata consente la stabilizzazione in un secondo per risultati di pesatura rapidi ed esatti, migliorando l'efficienza dell'operatore, la produttività e il rendimento.
  • Il sistema di protezione dai sovraccarichi, in grado di sopportare carichi fino a quattro volte superiori rispetto alla portata nominale, protegge la bilancia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di collegamento RS232, USB, or Ethernet (available as accessories)
Descrizione Menu and calibration lock switch, mechanical and software overload/underload protection, stability indicator, low battery indicator, auto shut-off, user-selectable print options, user-selectable communication settings
Capacità 1200 g
Tipo di display Backlit LCD
Leggibilità 0.01 g
Da utilizzare con (applicazione) Weighing, Parts Counting, Percent Weighing, Checkweighing
Linearità 0.03 g
Materiale ABS housing, stainless steel pan, transportation lock, slip-resistant and adjustable feet, leveling bubble
Modello NV1202
Ripetibilità 0.02 g
Tempo di stabilizzazione 2.5 sec
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 50°F to 104°F, 85%RH, non-condensing
Temperature Range (Metric) 10°C to 40°C, 85%RH, non-condensing
Tipo Portable Balances
Dimensioni (L x P x A) 230 x 204 x 70 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 9.1 in.
Lunghezza vaschetta (sistema metrico) 144 mm
Larghezza (sistema imperiale) 8 in.
Larghezza (sistema imperiale) vaschetta 7.5 in.
Larghezza (sistema metrico) vaschetta 190 mm
Altezza (sistema imperiale) 2.8 in.
Peso (sistema imperiale) 2.2 lb.
Peso (sistema metrico) 1 kg