missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Posaconazole

Codice prodotto. 17201226 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17201226

Marca: Thermo Scientific Chemicals 467660050

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

CAS: 171228-49-2 | C37H42F2N8O4, C37H42F2N8O4 | 700.79 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 171228-49-2
Formula molecolare C37H42F2N8O4

Specifica

Materiale o nome chimico Posaconazole
Quantità 5 g
Punto di fusione 170.0°C to 179.0°C
Peso formulazione 700.79
InChI Key RAGOYPUPXAKGKH-XAKZXMRKSA-N
SMILES CC[C@@H]([C@H](C)O)N1N=CN(C1=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCN(CC1)C1=CC=C(OC[C@@H]2CO[C@](CN3C=NC=N3)(C2)C2=CC=C(F)C=C2F)C=C1
IUPAC Name 4-{4-[4-(4-{[(3R,5R)-5-(2,4-difluorophenyl)-5-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxolan-3-yl]methoxy}phenyl)piperazin-1-yl]phenyl}-1-[(2S,3S)-2-hydroxypentan-3-yl]-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one
Molecular Weight (g/mol) 700.79
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Posaconazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Posaconazole

RUO – Research Use Only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato