Learn More
Brady™ Post Top
Click to view available options
Colore:
Black
Red
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Ideal for controlling and directing foot traffic.
- Suitable for warehouses, factories, offices etc.
- Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
- Top only.
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 60 mm |
| Quantità confezione | 1 Ea. |
| Colore | Red |
| Tipo | Post Top |