Learn More
Potassium antimonyl tartrate trihydrate, 99+%
Codice prodotto. p-187072 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10174800
Marca: Thermo Scientific Acros 223801000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 28300-74-5 | C8H10K2O15Sb2 | 667.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 28300-74-5
Formula molecolare C8H10K2O15Sb2
Molecular Weight (g/mol) 667.87
Numero MDL MFCD00167056
Sinonimo Antimonyl potassium tartrate sesquihydrate
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium antimonyl tartrate sesquihydrate
Punto di fusione 100.0°C
Nota nome 99+%
Colore White
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Iodometry)
Indice di Merck 15, 691
Informazioni di solubilità Solubility in water: 8.3%. Other solubilities: 1g/3mL boiling water, 1g/15mL glycerol, insoluble in alcohol
Peso formulazione 667.87
Percent Purity ≥99%
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 2.7% max. (105°C)
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium antimonyl tartrate sesquihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.