Learn More
Potassium Bromate solution, 0.033M EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Potassium bromate solution |
Concentrazione | 0.033M |
CAS | 7758-01-2 |
Imballaggio | Glass Bottle |
Quantità | 1000 mL |
Formula molecolare | BrKO3 |
InChI Key | OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | [O-]Br(=O)=O.[K+] |
IUPAC Name | potassium;bromate |
Molecular Weight (g/mol) | 167.00 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Potassium bromate 0.033M. Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3004200
- Pericolo
- cancerogenicità Categoria 1B
- H350-Può provocare il cancro.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .