Learn More
Potassium bromide, FT-IR Grade, ≥99% trace metals basis, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7122136 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 15642160
Marca: Honeywell-Fluka 22186425G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 2-3-7758
Formula molecolare BrK
Molecular Weight (g/mol) 119.00
Numero MDL MFCD00011358
InChI Key IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Specifica
Punti di ebollizione 1,383°C
Materiale o nome chimico Potassium bromide
Punto di fusione 734°C (literature)
Nota nome FT-IR Grade, ≥99% trace metals basis
CAS max % 100.0000%
Quantità 25 g
Formula lineare KBr
Numero UN NONH for all modes of transport
IUPAC Name potassium bromide
Peso formulazione 119
Percent Purity >99%
Imballaggio Flacone in polietilene
Pressione del vapore 1mmHg (795°C), 0.01mmHg (20°C)
Densità 2.73 g/cm3