Learn More
Potassium Carbonate Anhydrous, Certified AR, for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., Fisher Chemical
Codice prodotto. 10497260
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Imballaggio:
Plastic powder jar
Specifica
Punto di fusione 891°C
CAS 584-08-7
Colore White
pH 11.5 to 12
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 1 kg
Formula molecolare CK2O3
Numero MDL MFCD00011382
Sinonimo potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
InChI Key BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
IUPAC Name dipotassium;carbonate
Molecular Weight (g/mol) 138.21
PubChem CID 11430
Peso formulazione 138.21g/mol
Imballaggio Plastic powder jar
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium carbonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente A§ dopo l'uso.