Learn More
Potassium carbonate, Purum p.a., anhydrous, ≥99.0% (T), Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
:
20 kg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium carbonate |
| Punto di fusione | 891°C |
| CAS | 584-08-7 |
| Colore | White |
| CAS max % | ≤ 100% |
| pH | 11.6 |
| Quantità | 20 kg |
| Formula molecolare | CK2O3 |
| Formula lineare | K2CO3 |
| Numero MDL | MFCD00011382 |
| Vedi altri risultati |