Learn More
Soluzione di cloruro di potassio, 3M
Click to view available options
Quantità:
250 ml
1000 ml
Descrizione
- Potassium chloride solution 3 mol / l, sterilized 250 ml
- To refill or replace the reference electrolyte
- In 250 ml DURAN™ glass bottles
- Further solutions and other packaging units on request
- Type: 3 mol / l KCI
Specifica
Specifica
Punto di fusione | −9.7°C |
Punti di ebollizione | 106.3°C |
Colore | Colorless |
Densità | 1.13g/cm3 |
Concentrazione | 3 M |
pH | 7 |
Quantità | 250 ml |
Tipo di soluzione | Soluzione di cloruro di potassio |
Odore | Odorless |
Imballaggio | DURAN™ Bottle |