Learn More
Potassium Chloride (White Crystals), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10697623
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Poly Bottle
Potassium Chloride is used in buffers for molecular biology and cell culture applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7447-40-7
Formula molecolare ClK
Molecular Weight (g/mol) 74.55
Numero MDL MFCD00011360
InChI Key WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
IUPAC Name potassium chloride
SMILES [Cl-].[K+]
Specifica
Punti di ebollizione 1420°C
Materiale o nome chimico Potassium Chloride
Punto di fusione 770°C
Colore White
pH 6
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 99.0 to 100.5 %
Note percentuale saggio 99.0-100.5%
Indice di Merck 15, 7742
Peso formulazione 74.55
Percent Purity 99.0 to 100.5%
Identificazione Pass Test
Imballaggio Poly Bottle