Learn More
Potassium cyanide, 97+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
34.57€ - 817.07€
Identificatori chimici
CAS | 151-50-8 |
---|---|
Formula molecolare | CKN |
Molecular Weight (g/mol) | 65.12 |
Numero MDL | MFCD00011397 |
InChI Key | NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | rcra waste number p098, caswell no. 688a, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, potassium cyanide, cyanure de potassium french, zyankali |
PubChem CID | 9032 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10117113
|
Thermo Scientific Acros
388311000 |
100 g |
34.57€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10483043
|
Thermo Scientific Acros
388315000 |
500 g |
105.53€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10751335
|
Thermo Scientific Acros
388310025 |
2.5 kg |
207.03€
2.50kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15284714
|
Thermo Scientific Acros
388310100 |
10 kg |
817.07€
10kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagentIdentificatori chimici
151-50-8 | |
65.12 | |
NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N | |
9032 |
CKN | |
MFCD00011397 | |
rcra waste number p098, caswell no. 688a, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, potassium cyanide, cyanure de potassium french, zyankali |
Specifica
1625.0°C | |
634.0°C | |
Colorless | |
97% min. (Argentometry) | |
CKN | |
15,7747 | |
Solubility aq. soln.: 400 g/L (20°C). Other solubilities: ethanol 4.5 g/L (19.5°C) | |
[K+].[C-]#N | |
65.12 | |
65.12 | |
Extra Pure |
Potassium cyanide | |
151-50-8 | |
Liquid | |
CKN | |
MFCD00011397 | |
rcra waste number p098, caswell no. 688a, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, potassium cyanide, cyanure de potassium french, zyankali | |
NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N | |
potassium iminomethanide | |
9032 | |
≥97% | |
Plastic bottle |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
May be corrosive to metals.
Fatal if swallowed.
Fatal in contact with skin.
Fatal if inhaled.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure if inhaled.
Very toxic to aquatic life with
GHS P Statement
Absorb spillage to prevent material damage.
Rinse mouth.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at r
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 205-792-3
- Potassium cyanide
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H300-Letale se ingerito.
- H310-Letale per contatto con la pelle.
- H330-Letale se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Consigli di prudenza
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.