Learn More
Potassium Dichromate, ≥99.5%, Reagent Grade, Honeywell™
Codice prodotto. 15608040
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2 kg
Imballaggio:
Poly bottle
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Reagent Grade,≥99.5%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7778-50-9
Formula molecolare Cr2K2O7
Molecular Weight (g/mol) 294.182
Numero MDL MFCD00011367
InChI Key KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
PubChem CID 24502
ChEBI CHEBI:53444
IUPAC Name dipotassium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium dichromate
Punto di fusione 398°c
Colore Orange
pH 3.5 (at 20°C)
Quantità 25 g
Formula lineare K2Cr2O7
Numero UN UN3086
Peso formulazione 294.18g/mol
Percent Purity ≥99.5%
Odore Odorless
Imballaggio Poly bottle
Aspetto Crystalline
Densità 2.7g/cu.cm at 20°C