Learn More
Potassium Dihydrogen Orthophosphate, for HPLC, Fisher Chemical™
50.16 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Descrizione
Potassium Dihydrogen Orthophosphate, for HPLC
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Punto di fusione | 253°C |
Colore | White |
pH | 4.5 |
Forma fisica | Solid |
Quantità | 250 g |
IUPAC Name | potassium dihydrogen phosphate |
Peso formulazione | 136.09g/mol |
Imballaggio | Plastic powder jar |