Learn More
Potassium Hexacyanoferrate(III), Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
Specifica
Specifica
Colore | Orange to Red |
pH | 6 |
Forma fisica | Crystalline Solid |
Quantità | 250 g |
IUPAC Name | tripotassium hexacyanoirontris(ylium) |
Peso formulazione | 329.26g/mol |
Imballaggio | Plastic powder jar |