Learn More
Potassium hydroxide solution, Volumetric, 0.5 M KOH in ethanol (0.5N), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7072156 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 500 mL
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
pezzi 4
pezzi 6
Codice prodotto. 15694810
Marca: Honeywell-Fluka 35115500ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Volumetric, 0.5 M KOH in ethanol (0.5N)
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
  • Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
  • Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
  • Reagenti per complessometria:
    • Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
    • Agenti mascheranti
  • Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1310-58-3
Formula molecolare HKO
Molecular Weight (g/mol) 56.11
Numero MDL MFCD00003553
InChI Key KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium hydroxide solution
Formula lineare KOH
Concentrazione 0.5M in ethanol
Numero UN UN2924
Sinonimo potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
Quantità 500 mL
IUPAC Name potassium;hydroxide
Punto d'infiammabilità 11°C (51.8°F)
Peso formulazione 56.11g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium hydroxide solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: potassium hydroxide;caustic potash, Toluene, ethanol; ethylalcohol, Hydrazinehydrate