Learn More
Potassium Iodate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10000320
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Potassium Iodate, Certified AR for Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7758-05-6
Formula molecolare IKO3
Molecular Weight (g/mol) 214.00
Numero MDL 11406
InChI Key JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat
PubChem CID 23665710
IUPAC Name potassium;iodate
SMILES [O-]I(=O)=O.[K+]
Specifica
Punto di fusione 560°C
Colore White
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 1 kg
Peso formulazione 214g/mol
Imballaggio Plastic powder jar
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iodato di potassio
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.