Learn More
Potassium Iodate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
62.60€ - 294.00€
Identificatori chimici
CAS | 7758-05-6 |
---|---|
Formula molecolare | IKO3 |
Molecular Weight (g/mol) | 214.00 |
Numero MDL | 11406 |
InChI Key | JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M |
Sinonimo | potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat |
PubChem CID | 23665710 |
IUPAC Name | potassium;iodate |
SMILES | [O-]I(=O)=O.[K+] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10746301
|
Fisher Chemical
P/5800/48 |
100 g |
62.60€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10697032
|
Fisher Chemical
P/5800/50 |
250 g |
117.00€
250g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10293960
|
Fisher Chemical
P/5800/53 |
500 g |
183.00€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10000320
|
Fisher Chemical
P/5800/60 |
1 kg |
294.00€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Potassium Iodate, Certified AR for Analysis
Identificatori chimici
7758-05-6 | |
214.00 | |
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M | |
23665710 | |
[O-]I(=O)=O.[K+] |
IKO3 | |
11406 | |
potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat | |
potassium;iodate |
Specifica
560°C | |
White | |
IKO3 | |
potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat | |
[O-]I(=O)=O.[K+] | |
214.00 | |
214g/mol |
7758-05-6 | |
Powder/Solid | |
11406 | |
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M | |
potassium;iodate | |
23665710 | |
Plastic powder jar |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Potassium iodate
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Solido comburente Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.