Learn More
Potassium iodide, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10000390
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Meets ACS Specifications
Identificatori chimici
CAS 7681-11-0
Formula molecolare IK
Molecular Weight (g/mol) 166.00
Numero MDL MFCD00011405
InChI Key NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
IUPAC Name potassium iodide
SMILES [K+].[I-]
Specifica
Punti di ebollizione 1330°C (1013 hPa)
Punto di fusione 686°C
pH 6.0 to 9.2 (5% Solution at 25°C)
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio min. 99.0%
Perdita all'essiccatura max. 0.2% (at 150°C)
Densità 3.13 g/cm³ (20°C)