Learn More
Potassium Iodide, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10793801 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
500 g
3 kg
Dimensione della confezione:
100g
250g
3kg
500g
Codice prodotto. 10793801
Marca: Fisher Chemical P/5880/50
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
IK, CAS Number-7681-11-0, kali iodide, asmofug e, thyro-block, pima, potassium monoiodide, knollide, kisol, potassium diiodide, potassium iodide ki, potassium iodide, 500g, 1330 deg.C, CHEBI:8346, White, 166g/mol, NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M, potassium;iodide, 680 deg.C, 11405, 166.003
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7681-11-0
Formula molecolare IK
Molecular Weight (g/mol) 166.003
Numero MDL 11405
InChI Key NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC Name potassio; ioduro
SMILES [K+].[I-]
Tekniske data
Punti di ebollizione 1330°C
Punto di fusione 680°C
Colore White
pH 6 to 8
Forma fisica Solid
Quantità 250 g
Peso formulazione 166g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Pressione del vapore 1mmHg 745
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ioduro di potassio
Signalord
  • Pericolo
Farekategori
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Faresætning
  • H372-Provoca danni agli organi.
Sikkerhedssætning
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.