Learn More
Potassium iodide, Puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™
74.83 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
6 x 100 g
6 x 250 g
6 x 500 g
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Materiale o nome chimico | Potassium Iodide |
Nota nome | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Quantità | 250 g |
Formula lineare | KI |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
Peso formulazione | 166g/mol |
Percent Purity | ≥99.5% |
Grado | ACS/puriss. p.a. |
Pressione del vapore | 1mmHg (745°C) |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Potassium iodide