Learn More
Potassium metabisulfite, 95+%
Descrizione
It serves as a component of certain photographic developers and its solution is used in photographic fixing, in the textile industry for dyeing and cotton printing. It is utilized to precipitate gold from solution in aqua regia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium metabisulfite |
| Punto di fusione | 190°C (decomposition) |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 100 g |
| Intervallo percentuale saggio | >99% |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water. Insoluble in ethanol. |
| Peso formulazione | 222.32 |
| Odore | Pungent |
| Sensibilità | Air Sensitive |
Sicurezza e movimentazione
- Potassium metabisulfite
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Potassium metabisulfite