Learn More
Potassium metabisulfite, 97%, extra pure
Codice prodotto. 10722792 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
25g
500g
Codice prodotto. 10722792
Marca: Thermo Scientific Acros 418270250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 16731-55-8 | K2O5S2 | 222.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di riduzione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16731-55-8
Formula molecolare K2O5S2
Molecular Weight (g/mol) 222.31
Numero MDL MFCD00167605
InChI Key RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5
PubChem CID 28019
IUPAC Name dipotassium sulfinatosulfonate
SMILES [K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium metabisulfite
Punto di fusione 150.0°C
Nota nome 97%
Colore White to Yellow
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 96% min. (Iodimetry)
Formula lineare K2S2O5
Indice di Merck 15, 7766
Informazioni di solubilità Solubility in water: 45g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in ethanol
Peso formulazione 222.33
Percent Purity 97%
Grado Ultrapuro
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium metabisulfite
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.