Learn More
Nitrato di potassio, 10%
Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 ml
Dimensione della confezione:
100mL
Descrizione
The glass layer and reference junctions of pH electrodes need to be kept moist when not in use to remain operable and functioning at optimal levels. Potassium Chloride cannot be used with media that contains Hg++, Cu++, Ag+ or Pb++ ions, as they form insoluble precipitates with Cl– that will block the diaphragm. Potassium nitrate is a double junction bridge solution that can be used in this case.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Potassium Nitrate |
| CAS | 7757-79-1 |
| Colore | Colorless |
| Concentrazione | 10% w/v |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Double junction pH electrodes |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 100 ml |
| Formula molecolare | KNO3 |
| Numero MDL | MFCD00011409 |
| Informazioni di solubilità | Miscible in Water |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- ELECTRODE FILLING SOLUTION 10% POTASSIUM NITRATE
- Pericolo
- Liquido comburente Categoria 2
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
- MIXTURE LIST-Contiene: potassium nitrate