Learn More
Potassium osmium(VI) oxide dihydrate, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11377487
Click to view available options
Quantità:
0.25 g
1 g
Potassium osmium(VI) oxide dihydrate acts as a catalyst for the oxidative cleavage of olefins to ketones and carboxylic acids. It is employed in an intramolecular amidohydroxylation of carbamoyloxytethered olefins providing hydroxy oxazolidinones. It is also used as a reagent in the synthesis of amphidinolide B, which shows potent antitumor activity against human solid and blood tumor cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10022-66-9
Formula molecolare H4K2O6Os
Molecular Weight (g/mol) 368.453
Numero MDL MFCD00149919
InChI Key DGODWNOPHMXOTR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium osmate vi dihydrate, potassium dioxidodioxoosmium dihydrate, potassium osmate dihydrate, unii-5m2bwq2tyj, 5m2bwq2tyj, osmate oso42-, dipotassium, dihydrate, t-4, dipotassium tetrahydroxodioxoosmate, potassium osmate k2oso2 oh 4, potassium osmate k2oso4 , dihydrate
PubChem CID 53393272
IUPAC Name dipotassium;dioxido(dioxo)osmium;dihydrate
SMILES O.O.[O-][Os](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium osmium(VI) oxide dihydrate
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 0.25 g
Intervallo percentuale saggio 99+%
Informazioni di solubilità Soluble in water. Slowly decomposes in aqueous solution forming the tetroxide. Insoluble in alcohol,etherSoluble in water. Insoluble in alcohol and ether.
Peso formulazione 368.43 (332.40 Anhydrous)
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto Purple powder
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P405-Conservare sotto chiave.