Learn More
Potassium permanganate solution, Volumetric, 0.02 M KMnO4 (0.1N), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15684840
Click to view available options
Quantità:
1 L
Normativo: Questo prodotto contiene un precursore di droga di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 273/2004. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene un precursore di droga di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 273/2004. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Volumetric, 0.02 M KMnO4 (0.1N)
Honeywell´s high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:
  • Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)
  • Buffers available as concentrates or ready-to-use
  • Reagents for complexometry:
    • Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
    • Masking agents
  • Indicators for volumetric and complexometric titrations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium permanganate solution
CAS 7722-64-7
Quantità 1 L
Formula molecolare KMnO4
Numero MDL MFCD00011364
Numero UN UN3082
Sinonimo potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo
InChI Key VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
IUPAC Name potassium;permanganate
Molecular Weight (g/mol) 158.032
PubChem CID 516875
Peso formulazione 158.03g/mol
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: potassium permanganate