Learn More
Potassium solution for ICP 1g/L HNO3 matrix, Fisher chemical™
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottle
Specifica
Specifica
Concentrazione | 1±0.002g/L |
Imballaggio | Bottle |
Quantità | 250 mL |
Tipo | Mass Spectrometry Standard |
Nomi componenti o analita | K |
Solvente o matrice | HNO3 |