Learn More
Potassium tert-butoxide, 98+%, pure
Codice prodotto. 10626762 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
5g
Product Code. 10626762
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 168885000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 865-47-4 | C4H9KO | 112.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 865-47-4
Formula molecolare C4H9KO
Molecular Weight (g/mol) 112.21
InChI Key LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium tert-butoxide, potassium tert-butanolate, potassium t-butoxide, potassium 2-methylpropan-2-olate, potassium tert-butylate, kotbu, 2-methyl-2-propanol, potassium salt, tert-butoxypotassium, potassium-t-butoxide, t-buok
PubChem CID 23665647
IUPAC Name potassium;2-methylpropan-2-olate
SMILES CC(C)(C)[O-].[K+]
Specifications
Materiale o nome chimico Potassium tert-butoxide
Punto di fusione 240.0°C to 258.0°C
Colore White
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (CH3)3COK
Quantità 500 g
Fieser 01,911; 02,336; 03,233; 04,399; 05,544; 06,477; 08,407; 09,380; 10,323; 11,432; 12,97; 14,264; 17,289
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts with water. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, slightly soluble in diethyl ether, benzene
Peso formulazione 112.21
Percent Purity 98+%
Grado Pure
Forma fisica Powder
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium tert-butoxide
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Sostanza autoriscaldante Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Hazard Statement
  • H228-Solido infiammabile.
  • H252-Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.