Learn More
Potassium tert-butoxide, 98+%, pure, Thermo Scientific Chemicals
33.27€ - 589.94€
Identificatori chimici
CAS | 865-47-4 |
---|---|
Formula molecolare | C4H9KO |
Molecular Weight (g/mol) | 112.21 |
InChI Key | LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | potassium tert-butoxide, potassium tert-butanolate, potassium t-butoxide, potassium 2-methylpropan-2-olate, potassium tert-butylate, kotbu, 2-methyl-2-propanol, potassium salt, tert-butoxypotassium, potassium-t-butoxide, t-buok |
PubChem CID | 23665647 |
IUPAC Name | potassium;2-methylpropan-2-olate |
SMILES | CC(C)(C)[O-].[K+] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10696372
|
Thermo Scientific Acros
168880050 |
5 g | Glass Bottle |
33.27€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10713504
|
Thermo Scientific Acros
168880250 |
25 g | Plastic bottle |
37.59€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10419100
|
Thermo Scientific Acros
168881000 |
100 g | Plastic bottle |
43.22€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10626762
|
Thermo Scientific Acros
168885000 |
500 g | Plastic bottle |
140.70€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11914611
|
Thermo Scientific Acros
168880025 |
2.5 kg | Plastic bottle |
589.94€
2.50kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
865-47-4 | |
112.21 | |
potassium tert-butoxide, potassium tert-butanolate, potassium t-butoxide, potassium 2-methylpropan-2-olate, potassium tert-butylate, kotbu, 2-methyl-2-propanol, potassium salt, tert-butoxypotassium, potassium-t-butoxide, t-buok | |
potassium;2-methylpropan-2-olate |
C4H9KO | |
LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N | |
23665647 | |
CC(C)(C)[O-].[K+] |
Specifica
Potassium tert-butoxide | |
240.0°C to 258.0°C | |
98+% | |
(CH3)3COK | |
potassium tert-butoxide, potassium tert-butanolate, potassium t-butoxide, potassium 2-methylpropan-2-olate, potassium tert-butylate, kotbu, 2-methyl-2-propanol, potassium salt, tert-butoxypotassium, potassium-t-butoxide, t-buok | |
LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N | |
potassium;2-methylpropan-2-olate | |
23665647 | |
98+% | |
Powder |
865-47-4 | |
White | |
C4H9KO | |
01,911; 02,336; 03,233; 04,399; 05,544; 06,477; 08,407; 09,380; 10,323; 11,432; 12,97; 14,264; 17,289 | |
Solubility in water: reacts with water. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, slightly soluble in diethyl ether, benzene | |
CC(C)(C)[O-].[K+] | |
112.21 | |
112.21 | |
Pure |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Flammable solid.
Self-heating in large quantities; may catch fire.
Reacts violently with water.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Wear eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several min
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 212-740-3
- Potassium tert-butoxide
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Solido infiammabile Categoria 1
- Sostanza autoriscaldante Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H228-Solido infiammabile.
- H252-Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.