Learn More
Potassium tetrachloropalladate(II), min 32.0% Pd, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Potassium tetrachloropalladate(II) |
Punto di fusione | 105.0°C |
Nota nome | min 32.0% Pd |
Colore | Brown to Brown-Green |
Forma fisica | Crystalline Powder and/or Crystals |
Quantità | 2 g |
Formula lineare | K2PdCl4 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol |
Peso formulazione | 326.41 |
Percent Purity | ≥32% (Pd) |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Potassium tetrachloropalladate(II)
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.