Learn More
Potassium tetrachloropalladate(II), min 32.0% Pd, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10164070
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10025-98-6
Formula molecolare Cl4K2Pd
Molecular Weight (g/mol) 326.41
Numero MDL MFCD00011373
InChI Key LGCKLDWLSVFMGL-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo potassium tetrachloropalladate ii, potassium chloropalladite, potassium tetrachloropalladate, ccris 6625, potassium chlorophalladite, potassium palladium chloride, potassium palladous chloride, dipotassium tetrachloropalladate ii, dipotassium tetrachloropalladate 2-, tetrachloropalladate 2-dipotassium
PubChem CID 61438
IUPAC Name dipotassium;tetrachloropalladium(2-)
SMILES Cl[Pd-2](Cl)(Cl)Cl.[K+].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium tetrachloropalladate(II)
Punto di fusione 105.0°C
Nota nome min 32.0% Pd
Colore Brown to Brown-Green
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 10 g
Formula lineare K2PdCl4
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Peso formulazione 326.41
Percent Purity ≥32% (Pd)
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 2.67
Densità 2.6700g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium tetrachloropalladate(II)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.