Learn More
Potassium thioacetate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11975731
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10387-40-3
Formula molecolare C2H3KOS
Molecular Weight (g/mol) 114.2
InChI Key SDJHDRMYZQFJJO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo potassium thioacetate, ethanethioic s-acid; potassium, schiff reagent potassium
PubChem CID 24201352
IUPAC Name ethanethioic S-acid;potassium
SMILES CC(=O)S.[K]
Specifica
Materiale o nome chimico Potassium thioacetate
Punto di fusione 173.0°C to 176.0°C
Colore White to Brown
pH ≤11 (10% aq. soln.)
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals and/or Chunks
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare CH3COSK
Beilstein 02,23
Fieser 01,955
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble in water
Peso formulazione 114.2
Percent Purity 98%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Aspetto (10% in water) clear
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium thioacetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.