Learn More
Brady™ Powder Coated Steel Padlock Control Centre
The Powder Coated Steel Padlock Control Centre provides safe storage and controls access to padlocks. Each nickel coated metal hook can hold 2 locks. Two Keys are provided for cabinet lock. Components not included.
337.00€ - 375.00€
Specifica
Product Type | Padlock Control Center |
---|---|
Colore | Red |
Materiale | Powder-coated Steel |
Profondità (sistema imperiale) | 1.97 in. |
Profondità (sistema metrico) | 50 mm |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11726695
|
Brady™
800119 |
304.8 mm | 8 Hooks |
337.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11716695
|
Brady™
800118 |
431.8 mm | 18 Hooks |
375.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Padlock control centres provide safe storage and controls access to padlocks.
- Each nickel coated metal hook can hold 2 locks.
- Two Keys are provided for cabinet lock.
- Components not included.
Specifica
Padlock Control Center | |
Powder-coated Steel | |
50 mm | |
1 Ea. |
Red | |
1.97 in. | |
Lockout Tagout |