Learn More
Buerkle™ PowderDispo Disposable Sampler
Per il campionamento di sezioni trasversali di sostanze polverose o a bassa coesione. Il campionatore monouso Buerkle™ PowderDispo consente il prelievo dei campioni da sacchetti o da contenitori simili grazie alla lancia. Versione sterile o non sterile.
157.00€ - 210.00€
Specifica
Product Type | Campionatore |
---|---|
Materiale | HDPE |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Monouso | Sì |
Diametro (sistema metrico) | 21 mm |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Capacità (sistema metrico) | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Capacità (sistema metrico) | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15531741
|
Buerkle™
5393-5510 |
300 mm | 60 ml | Non-sterile |
157.00€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15541741
|
Buerkle™
5393-5511 |
300 mm | 60 ml | Sterile |
182.00€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10517045
|
Buerkle™
5393-5522 |
500 mm | 100 mL | Non-sterile |
210.00€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10035524
|
Buerkle™
5393-5521 |
500 mm | 100 mL | Sterile |
202.00€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Ideal disposable sampler for cross-section samples of powdery or slightly cohesive substances
- Complete all-layers samples can be taken from bags or smaller containers with the lance
- Clean room manufactured
- Sterile varieties are sterilized by gamma rays
Specifica
Campionatore | |
Not Autoclavable | |
21 mm |
HDPE | |
Sì |