Learn More
Cleaver Scientific Power Supply Adapters
For Connecting Cleaver Scientific Electrophoresis Tanks to 2 mm Input Power Supplies
Marca:  Cleaver Scientific CSL-4-2
Codice prodotto. 16329085
  • 20.55€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Use these adapters for power supplies with 2 mm inputs
  • Cleaver Scientific systems typically have 4 mm connectors
  • Gold-plated connections
Specifica
Specifica
Connecting Cleaver Scientific Electrophoresis Tanks to 2 mm Input Power Supplies
CSL-4-2
Input: 4 mm, Output: 2 mm
Gold Plated Connections
2/Pk.