Learn More
3M™ Starter Kit respiratore elettroventilato serie PF-619E
Click to view available options
:
Air Respirator
Descrizione
- Per uno starter kit con respiratore elettroventilato durevole ed economico, utilizzare il modello 3M™ PF-619E. Questo kit include un'unità turbo 3M™ PF-600E, caricabatterie e cintura.
- L'unità turbo 3M™ PF-600E è dotata di allarmi acustici e visivi che avvisano l'utilizzatore se la batteria è scarica o se il flusso d'aria scende al di sotto della soglia minima prevista dal costruttore, pari a 160 l/min. L'unità motore comprende un pulsante di accensione semplice ma schermato, per evitare lo spegnimento accidentale.
- È progettato per essere compatibile con la gamma di elmetti 3M™ Versaflo™ M-200 e M-300, con i modelli a pieno facciale 3M™ Promask™ FM3 e 3M™ Vision FM4 e la gamma di filtri 3M™ Serie-DT. L'unità motore è certificata IP 65 (se usata con i tappi di pulizia e conservazione). Lavabile con doccia/getto d'acqua.
- La batteria integrata è racchiusa in modo sicuro nell'involucro dell'unità turbo ed è ricaricabile in loco.
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Monouso | Reusable |
| Materiale | Various |
| Product Type | PAPR Kit |
| Size | Standard |