Learn More
Bel-Art™ Cestelli portasacco per rifiuti a rischio biologico Poxygrid™
Il supporto robusto in filo metallico mantiene i sacchi aperti, mentre un anello separato agganciato alla parte superiore li mantiene saldamente in posizione
104.00€ - 113.00€
Specifica
Product Type | Cestello portasacco per rifiuti a rischio biologico Poxygrid™ |
---|---|
Descrizione | Telaio in filo metallico circolare con rivestimento epossidico con anello agganciato alla parte superiore facile da usare |
Autoclavabile | Sì |
Colore | Arancione |
Da utilizzare con (applicazione) | Per tenere i sacchetti per rifiuti a rischio biologico aperti e pronti per l'uso |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) | Diametro (sistema metrico) | Altezza (sistema imperiale) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) | Diametro (sistema metrico) | Altezza (sistema imperiale) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12370619
|
Bel-Art™
H13189-0000 |
14.6 pollici | 37 cm | 29.5 in | 75 cm |
113.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10287143
|
Bel-Art™
H13187-0000 |
7.3 in | 18.5 cm | 20.5 in | 52 cm |
104.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12360619
|
Bel-Art™
H13188-0000 |
14.6 in | 37 cm | 23.5 pollici | 60 cm |
108.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Il supporto robusto in filo metallico mantiene i sacchi aperti, mentre un anello separato agganciato alla parte superiore li mantiene saldamente in posizione
- Filo di acciaio con rivestimento epossidico di colore arancione brillante per materiali a rischio biologico
- Resistente alle sostanze chimiche e alla corrosione; immune a solventi organici, sali, acidi e alcali deboli
- Resistente a temperature da -223° C (-369° F) a 121° C (250° F)
- Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Cestello portasacco per rifiuti a rischio biologico Poxygrid™ | |
Sì | |
Per tenere i sacchetti per rifiuti a rischio biologico aperti e pronti per l'uso | |
Da -369° a 250 °F |
Telaio in filo metallico circolare con rivestimento epossidico con anello agganciato alla parte superiore facile da usare | |
Arancione | |
Filo con rivestimento epossidico | |
Da -223° a 121 °C |