Learn More
Thermo Scientific™ Pre-cut PEEK Tubing in a 5-foot Coil
Thermo Scientific™ Pre-cut PEEK Tubing in a 5-foot Coil is easily cut to the desired length.
30.40€ - 47.62€
Specifica
Da utilizzare con | HPLC |
---|---|
Tipo | HPLC Tubing |
Overall Length (English) | 5 ft. |
Overall Length (Metric) | 1.524 m |
Materiale | PEEK |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10428114
|
Thermo Scientific™
37003 |
0.003 in. |
47.62€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12612810
|
Thermo Scientific™
37007 |
0.007 in. |
36.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10197364
|
Thermo Scientific™
37030 |
0.030 in. |
32.26€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10260535
|
Thermo Scientific™
37040 |
0.040 in. |
35.09€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10659875
|
Thermo Scientific™
37020 |
0.020 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10421385
|
Thermo Scientific™
37005 |
0.005 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11577691
|
Thermo Scientific™
37007 |
0.007 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10013984
|
Thermo Scientific™
37010 |
0.010 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Thermo Scientific™ Pre-cut PEEK Tubing in a 5-foot Coil is easily cut to the desired length.
- Broad chemical compatibility
- Biocompatible
- May be used with standard fingertight fittings
- Resistant to most organic solvents however nitric acid, sulfuric acid, dichloromethane, THF and DMSO are not recommended
Specifica
HPLC | |
5 ft. | |
PEEK |
HPLC Tubing | |
1.524 m |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.